Learn More
3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10703643 1 g 1g
10120045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10703643 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00914DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19947-75-2
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
Numero MDL MFCD00046081
InChI Key PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC Name 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%