Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dimethylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11483274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11483274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483274 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A10599.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications
3,4-Dimethylphenol, is used as an anti-Infective agents. It has wide applications in the analytical techniques such as Gas Chromatography, Reversed Phase Chromatography, HPLC and UHPLC.
Solubility
Slightly soluble in water. Less than 1 mg/mL at 68° F.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Light sensitive.Hygroscopic. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides, and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Punto di fusione 65°C to 68°C
Punti di ebollizione 227°C
Formula molecolare C8H10O
Numero MDL MFCD00002304
Quantità 100 g
Numero UN UN2261
Beilstein 1099267
Indice di Merck 14,10082
Sinonimo 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
InChI Key YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
IUPAC Name 3,4-dimethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 122.17
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Peso formulazione 122.17
Percent Purity ≥98%