Learn More
3,4-Dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10793455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793455 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10386740 100 g Bottiglia in vetro 100g
10530741 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793455 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116580025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-65-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002304
InChI Key YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
IUPAC Name 3,4-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63°C to 67°C
Colore Cream to White
Densità 0.9830g/mL
Punti di ebollizione 227°C
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06, 480
Indice di Merck 15, 10279
Gravità specifica 0.983
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder