Learn More
3,4-Dimethylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dimethylphenol |
| CAS | 95-65-8 |
| Formula molecolare | C8 H10 O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3,4-Dimethylphenol, Phenol, 3,4-dimethyl-, 3,4-Xylenol (8CI), 3,4-Dimethylphenol, 1,3,4-Xylenol, 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-DMP, 4,5-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,2-dimethylbenzene, NSC 1549 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)cc1C |
| IUPAC Name | 3,4-dimethylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.16 |
| Peso formulazione | 122.0732 |