Learn More
3,4-Dimethylpyrazole Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30136446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136446 5 g 5g
30135571 10 g 10g
17982375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136446 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4789605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 202842-98-6
Formula molecolare C5 H8 N2 . H3 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 194.13
Sinonimo 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
IUPAC Name 3,4-dimethyl-1H-pyrazole;phosphoric acid
SMILES Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Nomi componenti o analita 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 5 g
Peso formulazione 194.0456