Learn More
3,4-Dimethylpyrazole, TRC
Codice prodotto. 30385550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385550 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4789301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylpyrazole
CAS 2820-37-3
Formula molecolare C5 H8 N2
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1c[nH]nc1C
IUPAC Name 3,4-dimethyl-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Peso formulazione 96.0687