Learn More
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10488494
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10488494
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM03483DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 159709-36-1
Formula molecolare C9H8OS2
Molecular Weight (g/mol) 196.282
Numero MDL MFCD00052282
InChI Key WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
IUPAC Name 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-5-carbaldehyde
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 97%