Learn More
3,4-Dimethylthiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11965741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965741 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11965741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307350010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylthiophenol
Nota nome 98%
CAS 18800-53-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0270g/mL
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H10S
Formula lineare CH3C6H3SHCH3
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00010023
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.027
Sinonimo 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
InChI Key IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
IUPAC Name 3,4-dimethylbenzenethiol
Molecular Weight (g/mol) 138.23
PubChem CID 87799
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid