Learn More
3,4-Dinitrobenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11423058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11423058 100 g 100g
11403058 5 g 5g
11413058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11423058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18774.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-45-0
Formula molecolare C7H4N2O6
Molecular Weight (g/mol) 212.12
Numero MDL MFCD00007255
InChI Key OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
PubChem CID 10709
IUPAC Name 3,4-dinitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dinitrobenzoic acid
Punto di fusione 163°C to 167°C
Quantità 100 g
Beilstein 2055333
Indice di Merck 14,3275
Peso formulazione 212.12
Percent Purity 99%