Learn More
3,4-Dinitrophenol(wetted with water >15%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dinitrophenol |
| CAS | 577-71-9 |
| Formula molecolare | C6 H4 N2 O5 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | δ-Dinitrophenol, 3,4-DNP |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3,4-dinitrophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.11 |
| Peso formulazione | 184.012 |