Learn More
3,4-Epoxybutanol, TRC
Codice prodotto. 30138266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138266 2.5 g 2.50g
30134270 500 mg 500mg
30005419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5890652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19098-31-8
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Sinonimo 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
IUPAC Name 2-(oxiran-2-yl)ethanol
SMILES OCCC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Epoxybutanol
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Peso formulazione 88.0524