Learn More
3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30180105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30180105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5859301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Formula molecolare C8H12O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
InChI Formula InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCC2OC2C1
IUPAC Name methyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Peso formulazione 156.0786