Learn More
3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid |
| CAS | 4442-54-0 |
| Formula molecolare | C9H8O4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1 |
| IUPAC Name | 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| Peso formulazione | 180.0423 |