Learn More
3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone, 97%
Codice prodotto. 15467377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467377 25 g 25g
15447377 1 g 1g
15457377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15467377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34429.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 582-65-0 | C10H6F4O2 | 234.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 582-65-0
Formula molecolare C10H6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 234.15
Numero MDL MFCD03419766
InChI Key KEZLARPKXOHKJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl-1,3-butanedione, 3-4-fluorobenzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluoro-phenyl-butane-1,3-dione, 1-4'-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, tos-bb-0670, 1-4-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-4-fluoro-phenyl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
PubChem CID 2771476
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Punto di fusione 40°C to 44°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 234.15
Percent Purity 97%