Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole, TRC
Codice prodotto. 30399371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399371 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399371 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5987652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Formula molecolare C14H10FN
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3-(4-Fluorophenyl)indole
InChI Formula InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
SMILES Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
IUPAC Name 3-(4-fluorophenyl)-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 211.23
Peso formulazione 211.0797