Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10371333 1 g Amber Glass Bottle 1g
10403803 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371333 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01607DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175137-20-9
Formula molecolare C10H9FN2S
Molecular Weight (g/mol) 208.25
Numero MDL MFCD00052075
InChI Key ZDFTZMJWTJLPRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-fluorophenyl-5-methylthio pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthiopyrazole, maybridge1_003702, 5-4-fluorophenyl-3-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2737479
SMILES CSC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-(4-fluorophenyl)-3-methylsulfanyl-1H-pyrazole
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%