Learn More
3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17913466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17913466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17913466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0400.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
CAS 148146-51-4
Nomi componenti o analita 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C26 H22 F N O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
IUPAC Name 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 431.46
Quantità 25 mg
Peso formulazione 431.1533 g/mol