Learn More
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, 97%
Codice prodotto. 11363896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363896 5 g 5g
11353896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17008.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-31-4
Formula molecolare C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.167
Numero MDL MFCD00060327
InChI Key ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
PubChem CID 136302
IUPAC Name 3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 88°C to 92°C
Quantità 5 g
Beilstein 1869084
Peso formulazione 168.17
Percent Purity 97%