Learn More
3,4-Hexanedione, 96%
Codice prodotto. 10687621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687621 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10471291 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 293270250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4437-51-8
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00010237
InChI Key KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
IUPAC Name hexane-3,4-dione
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Hexanedione
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10°C
Colore Yellow
Densità 0.9410g/mL
Punti di ebollizione 130°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5C(O)C(O)C2H5
Indice di rifrazione 1.4090 to 1.415
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 790
Gravità specifica 0.941
Informazioni di solubilità Solubility in water: 127g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in 1,2-propylene glycol,ethanol,oils,and fats
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Hexanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.