Learn More
3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10506415 5 g 5g
10177922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506415 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB00937DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 65330-63-4
Formula molecolare C9H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD00025134
InChI Key JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)propanehydrazide
SMILES NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 97%