Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 10100272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10100272 5 g Bottiglia in vetro 5g
10467310 25 g Bottiglia in vetro 25g
10404945 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10100272 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-97-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00002778
InChI Key NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126°C to 130°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 244
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in alchol,acetone and ether
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.