Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 98%
Codice prodotto. 11332107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332107 5 g 5g
11322107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07934.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17362-17-3
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00016492
InChI Key KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
PubChem CID 87079
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)propanenitrile
SMILES OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Punto di fusione 54°C to 58°C
Punti di ebollizione 166°C (8 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1448680
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%