Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, TRC
Codice prodotto. 30407683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407683 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH949500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
CAS 17362-17-3
Formula molecolare C9 H9 N O
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2
SMILES Oc1ccc(CCC#N)cc1
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)propanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.0684