Learn More
3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30344512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344512 100 mg 100mg
30333773 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30344512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB451830100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Formula molecolare C12H14O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMILES CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC Name (E)-3-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Peso formulazione 190.0994