Learn More
3-(4’-Methoxy-3’-sulfonamidophenyl)-2-propylamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride |
| CAS | 86225-65-2 |
| Formula molecolare | C10 H16 N2 O3 S . Cl H |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','monohydrochloride (9CI), 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride, 5-[(2RS)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (±)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16N2O3S.ClH/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14;/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 5-(2-aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.77 |
| Peso formulazione | 280.0648 |