Learn More
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11493737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493737 5 g 5g
11403747 25 g 25g
11413747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18210.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3153-44-4 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-44-4
Formula molecolare C11H12O4
Molecular Weight (g/mol) 208.213
Numero MDL MFCD00002795
InChI Key OMTDIBZSUZNVJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-4-methoxybenzoyl propanoic acid, beta-p-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy-gamma-oxo, maybridge1_002003, acmc-1cl1u
PubChem CID 76613
IUPAC Name 4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 5 g
Beilstein 785074
Peso formulazione 208.21
Percent Purity ≥98%