Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 199682-73-0 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H10N2O2 |
| Numero MDL | MFCD01133696 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl |
| InChI Key | QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |