Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30479292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479292 250 mg 250mg
30473066 50 mg 50mg
30473029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM223240250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17581-85-0
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Peso formulazione 164.0837