Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712873 1 g Amber Glass Bottle 1g
10671103 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10245744 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712873 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00394DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 465514-03-8
Formula molecolare C12H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 251.67
Numero MDL MFCD03407359
InChI Key FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
IUPAC Name 3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 251.67
Percent Purity 97%