Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732493 1 g Amber Glass Bottle 1g
10306424 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00392DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 93041-45-3
Formula molecolare C12H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 233.22
Numero MDL MFCD03407357
InChI Key IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
PubChem CID 2779764
IUPAC Name 3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.22
Percent Purity 97%