Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11460244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460244 100 g 100g
11450244 25 g 25g
11470244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460244 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13655.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1929-29-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00002777
InChI Key FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
PubChem CID 95750
IUPAC Name 3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 102°C to 106°C
Quantità 100 g
Beilstein 1953326
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%