Learn More
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, Mikromol™
Codice prodotto. 17979699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17979699 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17979699 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3374.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
CAS 641571-11-1
Nomi componenti o analita 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H10 F3 N3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Nilotinib Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 241.21
Quantità 25 mg
Peso formulazione 241.0827 g/mol