Learn More
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, TRC
Codice prodotto. 30134147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134147 250 mg 250mg
30009440 1 g 1g
30006222 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134147 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM313065250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 641571-11-1
Formula molecolare C11 H10 F3 N3
Molecular Weight (g/mol) 241.21
Sinonimo Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Impurity
IUPAC Name 3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Peso formulazione 241.0827