Learn More
3,4-(Methylenedioxy)aniline, 97%
Codice prodotto. 10647342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647342 10 g Bottiglia in vetro 10g
10581811 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171470100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14268-66-7
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00005832
InChI Key XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-amine
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 43.0°C
Colore Black to Brown
Punti di ebollizione 144.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 142°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.