Learn More
3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11471257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471257 25 g 25g
11451257 1 g 1g
11461257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24217.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94839-07-3
Formula molecolare C7H7BO4
Molecular Weight (g/mol) 165.939
Numero MDL MFCD01009695
InChI Key CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Punto di fusione 239°C to 243°C
Quantità 25 g
Beilstein 5523347
Peso formulazione 165.94
Percent Purity 98%