Learn More
3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11410533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410533 25 g 25g
11420533 100 g 100g
11430533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410533 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12661.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-76-1
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00005836
InChI Key BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ylmethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Punto di fusione 50°C to 55°C
Punti di ebollizione 156°C to 158°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 136113
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%