Learn More
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone, 98%
Codice prodotto. 11392646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392646 50 g 50g
11382646 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08675.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3160-37-0
Formula molecolare C11H10O3
Molecular Weight (g/mol) 190.198
Numero MDL MFCD00016907
InChI Key XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
PubChem CID 6040503
IUPAC Name (E)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Punto di fusione 108°C to 110°C
Quantità 50 g
Beilstein 83983
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 98%