Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid, 98.5+%
Codice prodotto. 10512471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512471 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10137513 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10512471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302620025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2861-28-1
Numero MDL MFCD00014576
InChI Key ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC Name 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 132.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H8O4
Quantità 2.5 g
Molecular Weight (g/mol) 180.159
Peso formulazione 180.18
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Micro-crystalline Powder