Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid |
| CAS | 2861-28-1 |
| Formula molecolare | C9H8O4 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC Name | 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| Peso formulazione | 180.0423 |