Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10501462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
10g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10501462 10g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10501462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163350100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Nota nome 98%
CAS 4439-02-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7NO2
Numero MDL MFCD00005835
Quantità 10 g
Sinonimo 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
InChI Key ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
IUPAC Name 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 161.16
PubChem CID 78178
Peso formulazione 161.16
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Low Melting Solid