Learn More
3,4-Methylenedioxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10317181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10317181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10133531 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10317181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330810250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3162-29-6
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00005831
InChI Key BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Methylenedioxyacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 89°C
Colore Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder