Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H50459.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 350988-62-4 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11395499
  • 76.55€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
350988-62-4
186.214
CKEZOUSRIZFLQE-UHFFFAOYSA-N
2760667
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
C11H10N2O
MFCD01133694
3-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-methylphenyl, 3-4-methylphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methylphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, methylphenylpyrazolecarbaldehyde
5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Specifica
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
1g
C11H10N2O
3-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-methylphenyl, 3-4-methylphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methylphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, methylphenylpyrazolecarbaldehyde
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
186.214
186.22
Air Sensitive
350988-62-4
MFCD01133694
CKEZOUSRIZFLQE-UHFFFAOYSA-N
5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
2760667
97%
Videos
SDS Documenti