Learn More
3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 87736-85-4 |
| Formula molecolare | C9 H7 F3 N2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 3-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.16 |
| Peso formulazione | 200.0561 |