Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 191.28 |
| Percent Purity | 97% |