Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10750744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750744 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10341053 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10750744 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 215309-01-6
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD06742238
InChI Key HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
PubChem CID 4741681
IUPAC Name 3-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%