Learn More
{3-[(4-methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10380503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10380503 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10075642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10380503 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01158CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 690632-06-5
Formula molecolare C14H22N2
Molecular Weight (g/mol) 218.344
Numero MDL MFCD05865121
InChI Key ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
PubChem CID 2794679
IUPAC Name [3-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]phenyl]methanamine
SMILES CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 97%