Learn More
3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate, 96%
Codice prodotto. 11313386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313386 5 g 5g
11303386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12819.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32813-50-6 | C8H14N2OS | 186.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32813-50-6
Formula molecolare C8H14N2OS
Molecular Weight (g/mol) 186.27
Numero MDL MFCD00041222
InChI Key BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinopropyl isothiocyanate, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine, 3-4-morpholino propyl isothiocyanate, 3-morpholinopropylisothiocyanate, 3-morpholin-4-ylpropanisothiocyanate, 3-4-morpholinyl propyl isothiocyanate, 3-morpholin-4-yl propylisothiocyanate, 4-3-isothiocyanato-propyl-morpholine, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine #, morpholine,4-3-isothiocyanatopropyl
PubChem CID 141745
IUPAC Name 4-(3-isothiocyanatopropyl)morpholine
SMILES S=C=NCCCN1CCOCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate
Punti di ebollizione 182°C to 183°C (13 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5305
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 879217
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 186.28
Percent Purity 96%