Learn More
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15486487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15486487 1 g 1g
15496487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33646.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3243-40-1 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3243-40-1
Formula molecolare C12H16O3
Molecular Weight (g/mol) 208.257
Numero MDL MFCD00484121
InChI Key SOFMLHAGBATXNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-propoxyphenyl propanoic acid, 3-4-propoxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid,4-propoxy, 3-4-n-propoxyphenyl propionic acid, cbmicro_011397, cambridge id 5152838, 4-propoxy-benzenepropanoic acid, 3-4-n-propoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2255935
IUPAC Name 3-(4-propoxyphenyl)propanoic acid
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 94°C to 99°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 96%