Learn More
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione (4-Nitro Analogue of Lenalidomide), Mikromol™
Descrizione
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione (4-Nitro Analogue of Lenalidomide)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione |
| CAS | 827026-45-9 |
| Nomi componenti o analita | 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H11 N3 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| IUPAC Name | 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione |
| Vedi altri risultati |