Learn More
3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid |
| CAS | 7123-76-4 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C17H19NO4 |
| Numero MDL | MFCD00188065 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-4-nitrophenyl adamantane-1-carboxylic acid, maybridge1_006678, 3-4-nitrophenyl adamantanecarboxylic acid, 3-4-nitrophenyl-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3-4-nitrophenyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-4-nitrophenyl |
| InChI Key | JGYFFTQRRDPOIR-UHFFFAOYNA-N |
| Vedi altri risultati |